75054
Valeric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
707 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
7.6 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
pb
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
pf
−20-−18 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?