PHR3874
Isobutyric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-Methylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.04 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
824 °F
Lim. expl.
10 %
embalagem
pkg of 500MG
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
p.e.
153-154 °C (lit.)
pf
−47 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
chave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)