Documentos Principais
59251-U
Supelco
SUPELCOGEL 8H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
SUPELCOGEL 8H, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L17
linha de produto
SUPELCOGEL
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL
embalagem
1 ea of
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
tamanho de partícula
9 μm
técnica de separação
ion exclusion
Outras notas
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
Informações legais
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)