Documentos Principais
59142C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Analytical LC-ABZ Chromatography Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-ABZ SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
A fase SUPELCOSIL LC-ABZ tem uma tecnologia de desativação exclusiva, que oferece um excelente desempenho de fase reversa para compostos básicos, além de compostos ácidos, polares neutros e apolares. As práticas de supressão de silanol, como o uso de aminas competidoras, operação com alta força iônica e ajuste das fases móveis para extremos de pH, tipicamente não são necessárias para obter uma boa forma de pico na fase LC-ABZ.
Aplicação
  • Determination of active substances in binary mixture antiparasitic veterinary formulations by HPLC: This study showcases the use of the SUPELCOSIL LC-ABZ HPLC column for the precise determination of active compounds in veterinary medicine. This application is crucial in ensuring the effectiveness and safety of veterinary drugs. The study highlights the column′s capability to handle complex mixtures in pharmaceutical formulations, demonstrating its effectiveness in both academic research settings and in quality control for pharmaceutical applications (Kulik et al., 2011).
Características e benefícios
• Para ácidos, bases, zwitterions
• Maior retenção polar comparada às fases reversas usuais
• Seletividade única
• Desativação de silanol
• A forma de pico, eficiência e retenção são comparáveis às fases C8 para analitos apolares
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
Ana B Baranda et al.
Journal of chromatography. A, 1031(1-2), 275-280 (2004-04-03)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection was developed for the simultaneous determination of five 1,4-dihydropyridines: amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine. These drugs are widely used in the treatment of hypertension, angina pectoris and the therapy of cerebrovascular
K Valkó et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 11(4-5), 361-366 (1993-04-01)
S-Adenosyl-L-methionine (SAM) and its metabolites S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) and methyl-thioadenosine (MTA) are endogenous compounds that are heavily involved in a variety of biochemical processes, and have therefore been the target for several assays in body fluids and tissues. Reversed-phase chromatographic behaviour
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities