59140-U
SUPELCOSIL™ LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Amino-Benzene-Zone HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-ABZ SUPELCOSIL™, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Validation of a high-performance liquid chromatography method for the assay of and determination of related organic impurities in nevirapine drug substance.: This paper validates a method using the SUPELCOSIL™ LC-ABZ HPLC Column for assessing purity and impurities in HIV medication, showcasing the column′s high specificity and reproducibility (Li et al., 2000).
- A comparative study of the reversed-phase HPLC retention behaviour of S-adenosyl-L-methionine and its related metabolites on Hypersil ODS and Supelcosil LC-ABZ stationary phases.: This comparative study provides insights into the retention behaviors of bioactive compounds on SUPELCOSIL™ LC-ABZ, affirming its versatility and robust performance in complex biochemical separations (Valkó et al., 1993).
Características e benefícios
• Maior retenção polar comparada às fases reversas usuais
• Seletividade única
• Desativação de silanol
• A forma de pico, eficiência e retenção são comparáveis às fases C8 para analitos apolares
Informações legais
Aplicação
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?