Documentos Principais
59141
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-ABZ SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L60
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
12.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
A fase SUPELCOSIL LC-ABZ tem uma tecnologia de desativação exclusiva, que oferece um excelente desempenho de fase reversa para compostos básicos, além de compostos ácidos, polares neutros e apolares. As práticas de supressão de silanol, como o uso de aminas competidoras, operação com alta força iônica e ajuste das fases móveis para extremos de pH, tipicamente não são necessárias para obter uma boa forma de pico na fase LC-ABZ.
Características e benefícios
• Para ácidos, bases, zwitterions
• Maior retenção polar comparada às fases reversas usuais
• Seletividade única
• Desativação de silanol
• A forma de pico, eficiência e retenção são comparáveis às fases C8 para analitos apolares
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
Murali Pendela et al.
Journal of separation science, 32(20), 3418-3424 (2009-09-19)
Streptomycin (SM) is composed of streptidine, streptose and N-methyl glucosamine sugar moieties. For the determination of SM and its related substances, an ion-pair LC-UV detection method using a Supelcosil LC-ABZ column was developed previously. While analyzing commercial samples, several unknown
Ana B Baranda et al.
Journal of chromatography. A, 1031(1-2), 275-280 (2004-04-03)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection was developed for the simultaneous determination of five 1,4-dihydropyridines: amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine. These drugs are widely used in the treatment of hypertension, angina pectoris and the therapy of cerebrovascular
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities