Documentos Principais
M1570
Sigma-Aldrich
Anti-MYH-1 Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, MY-32
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
Selecione um tamanho
25 μL
R$ 1.358,00
100 μL
R$ 3.482,00
200 μL
R$ 4.003,00
R$ 1.358,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1214
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 μL
R$ 1.358,00
100 μL
R$ 3.482,00
200 μL
R$ 4.003,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.358,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1214
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody, Mouse monoclonal, clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MY-32, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using porcine tongue
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total extract of rabbit skeletal muscle
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Localizes an epitope on the myosin heavy chain. Stains the fast (type II) and neonatal isomyosin molecules found in skeletal muscle, but does not stain cardiac muscle, smooth muscle or non-muscle myosin in cultured cells. Does react with human rhabdomyosarcomas.
Imunogênio
rabbit muscle myosin.
Aplicação
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
The level of mysosin (fast) in serum samples from sportsmen with past injury was determined by western blot using monoclonal mouse anti-myosin (skeletal/fast) as the primary antibody at a dilution of 1:90000.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Charlotte Capitanchik et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 9(1), 410-430 (2018-06-19)
Laminopathies yield tissue-specific pathologies, yet arise from mutation of ubiquitously-expressed genes. A little investigated hypothesis to explain this is that the mutated proteins or their partners have tissue-specific splice variants. To test this, we analyzed RNA-Seq datasets, finding novel isoforms
Yanlin Wang et al.
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 40(6), 1255-1265 (2019-03-21)
Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is caused by CTG nucleotide repeat expansions in the 3'-untranslated region (3'-UTR) of the dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) gene. The expanded CTG repeats encode toxic CUG RNAs that cause disease, largely through RNA gain-of-function.
Shirin Pourteymour et al.
Physiological reports, 3(8), doi:10-doi:10 (2015-08-13)
Perilipins (PLINs) coat the surface of lipid droplets and are important for the regulation of lipid turnover. Knowledge about the physiological role of the individual PLINs in skeletal muscle is limited although lipid metabolism is very important for muscle contraction.
Alan P Tenney et al.
Cell reports, 29(2), 437-452 (2019-10-10)
The somatotopic motor-neuron projections onto their cognate target muscles are essential for coordinated movement, but how that occurs for facial motor circuits, which have critical roles in respiratory and interactive behaviors, is poorly understood. We report extensive molecular heterogeneity in
Danielle Buck et al.
The Journal of general physiology, 143(2), 215-230 (2014-01-29)
Titin is a molecular spring that determines the passive stiffness of muscle cells. Changes in titin's stiffness occur in various myopathies, but whether these are a cause or an effect of the disease is unknown. We studied a novel mouse