5.31042
ICI 182,780
≥98% (HPLC), powder, GPR30 agonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780, GPR30 Agonist, ICI 182,780, ICI 182780, ICI182780
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)CCC[S](=O)CCCCCCCCC[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)O)(CC[C@@H]2c4c(cc(cc4)O)C1)C
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
chave InChI
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ER
GPR30
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Dauvois, S., et al. 1993. J. Cell. Sci.106, 1377.
Howell, A., et al. 1995. The Lancet.8941, 29.
Robertson, J.F., et al. 2001. J. Steroid Biochem. Mol Biol.79, 209.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3