Documentos
Q4951
Sigma-Aldrich
Quercetina
≥95% (HPLC), solid, anticancer agent
Sinônimo(s):
2-(3,4-di-hidroxifenil)-3,5,7-tri-hidroxi-4H-1-benzopiran-4-ona, 3,3′,4′,5,6-penta-hidroxiflavona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O7
Número CAS:
Peso molecular:
302.24
Beilstein:
317313
Número CE:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Quercetina, ≥95% (HPLC), solid
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
pf
316.5 °C
solubilidade
water: practically insoluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C(O)C2=O)=C1
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
chave InChI
REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A quercetina é um flavonoide polifenólico encontrado em alimentos como cebolas, aspargos, trigo sarraceno, folhas de rabanete, chá verde, cranberry, brócolis, maçã, mirtilo e coentro. A quercetina demonstra forte ligação intramolecular H, o que contribui para a biodisponibilidade e transporte do composto. Isso explica a natureza multifuncional biológica do composto e permite a formação de complexos fortes, frequentemente com metais. A quercetina inibe a proliferação celular e minimiza danos ao DNA. Entre suas muitas propriedades de proteção cardiovascular, a quercetina possui propriedades antioxidantes e antiplaquetárias, além de inibir a proliferação e migração de células musculares. Também melhora a função mitocondrial das células cardíacas e inibe NF-κB. Diversos estudos em animais envolvendo suplementação dietética de quercetina mostraram um efeito protetor contra problemas cardíacos.
Aplicação
  • A quercetina foi usada como um antioxidante que reverteu os efeitos imunossupressores de soro com alto teor de glicose e hiperglicêmico em pacientes diabéticos tipo 2.
  • Ela foi usada como um fitoquímico desintoxicante em Apis mellifera.
  • Foi usada como um controle positivo no ensaio de sequestro de radicais DPPH (2,2- difenil-1-picri-hidrazila). Também foi utilizada para preparar curva de calibração para determinar o teor total de flavonoides.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A quercetina é um flavonoide com atividade antineoplásica. A quercetina é um inibidor de ATPase e fosfodiesterase mitocondrial. Inibe a atividade da PI3-quinase e inibe ligeiramente a atividade da PIP quinase. A quercetina tem efeitos antiproliferativos nas linhagens celulares cancerosas, reduz o crescimento de células cancerosas através dos receptores de estrogênio tipo II e detém as células T leucêmicas humanas na fase G1 tardia do ciclo celular. A quercetina também pode inibir a atividade da ácido graxo sintase.
Características e benefícios
Este composto é apresentado na página de Metabolismo de dopamina e norepinefrina do Manual de classificação de receptores e transdução de sinal. Para ver outras páginas do manual clique aqui.
Este composto é um produto em destaque para pesquisa em absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME)/toxicologia (Tox). Saiba mais sobre produtos em destaque para ADME Tox e biologia de produtos de fosfatases de quinases . Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Nota de preparo
Este químico é solúvel em DMSO (30 mg/ml), DMF (~30 mg/ml) e etanol (~2 mg/ml).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Quercitrin primary reference standard
00740580
Quercitrin
Ácido gálico 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Ácido gálico
Dasatinib
Sigma-Aldrich
CDS023389
Dasatinib
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
Isorhamnetin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
17794
Isorhamnetin
Quercetin dihydrate phyproof® Reference Substance
PHL89263
Quercetin dihydrate
Lucia Panzella et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-04-04)
Exhausted woods represent a byproduct of tannin industrial production processes and their possible exploitation as a source of antioxidant compounds has remained virtually unexplored. We herein report the characterization of the antioxidant and other properties of practical interest of exhausted
Joanna Cunanan et al.
PloS one, 15(6), e0234375-e0234375 (2020-06-20)
Renal dysplasia, the major cause of childhood renal failure, is characterized by defective branching morphogenesis and nephrogenesis. Beta-catenin, a transcription factor and cell adhesion molecule, is markedly increased in the nucleus of kidney cells in human renal dysplasia and contributes
Impacts of Dietary Phytochemicals in the Presence and Absence of Pesticides on Longevity of Honey Bees (Apis mellifera).
Liao LH et al.
Insects, 8, E22-E22 (2017)
Phenolic and flavonoid content and antioxidants capacity of pressurized liquid extraction and perculation method from roots of Scutellaria pinnatifida A. Hamilt. subsp alpina (Bornm) Rech. f.
Golmakani E et al.
Journal of Supercritical Fluids, 95, 318-324 (2014)
High glucose and hyperglycemic sera from type 2 diabetic patients impair DC differentiation by inducing ROS and activating Wnt/?-catenin and p38 MAPK.
Gilardini Montani MS et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1862, 805-805 (2016)
Artigos
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Protocolos
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide