Documentos Principais
50197-U
Coluna de HPLC Partisil 10 SCX
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC Partisil
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
suitable for USP L9
linha de produto
Partisil
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Partisil
Extensão da rotulagem
10% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
sulphonic acid
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
85 Å
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Partisil SCX é uma fase de troca de cátions potente, baseada em grupos de ácido benzenossulfônico e é estável na faixa de pH de 1,5 a 7,0. Aplicações adequadas incluem nucleosídeos, aminoácidos, poliaminas, medicamentos e outras espécies catiônicas.
Aplicação
  • Determinação de 3 metil-L-histidina na urina humana por cromatografia líquida de alto desempenho com troca iônica: Este estudo demonstra a precisão e eficácia da coluna de HPLC Partisil 10 SCX em análises bioquímicas, especificamente na avaliação de alterações metabólicas em pacientes pós-operatórios. Destaca a aplicação da coluna′ em contextos clínicos, enfatizando seu papel no monitoramento de cuidados críticos e na avaliação da recuperação (Robert & Serog, 1984).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 칼럼의 USP code를 알고싶습니다.
    1 answer
    1. Partisil 10 SCX HPLC Column, product 50197-U, is suitable for USP L9. Per the USP - "L9 is porous silica having a chemically bonded, strongly acidic cation-exchange coating, 3-10 um in diameter (SCX)".