53166
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate
≥99.0% (HPLC)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Impurezas
≤1.0% water
≤100 mg/kg halogene (as chloride)
grupo funcional
phosphine
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21O3PS/c22-26(23,24)18-10-17-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1-9,11-16H,10,17-18H2
chave InChI
CHVFGCXPLGAAQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.