Documentos Principais
58151AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna para HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L41
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
glycoprotein, alpha1- phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Hermansson descreveu o uso de proteínas naturais imobilizadas em um suporte de sílica para separações quirais em 1983 (1). As proteínas contêm um grande número de centros quirais de uma configuração, e muitos outros sítios que contribuem para o processo geral de retenção. O CHIRALPAK AGP tem a maior amplitude de seletividade de todas as fases proteicas disponíveis no momento. A fase CHIRALPAK AGP utiliza a α1-glicoproteína ácida (AGP) como seletor quiral imobilizado em partículas de sílica de 5 μm. A AGP ligada é uma proteína muito estável que tolera solventes orgânicos puros, temperaturas elevadas e valores de pH de 4 a 7. Quando operada no modo de fase reversa, a coluna CHIRALPAK AGP separa enantiômeros em uma variedade muito ampla de substâncias medicamentosas, como ácidos, aminas e compostos neutros. A enantiosseletividade e a retenção podem ser facilmente reguladas pelo pH e força iônica da fase móvel, e a natureza e a concentração do modificador orgânico.
Características:
  • Resolução em fase reversa direta de moléculas quirais
  • Estável com diversos modificadores orgânicos
  • Disponível em tamanhos analíticos e semipreparativos
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Aplicação
  • Avaliação dos enantiômeros de clenbuterol R- (-) e S- (+) durante um ciclo de dopagem ou ingestão contínua de carne contaminada usando cromatografia líquida quiral por LC-TQ-MS: Este estudo demonstra o uso de uma coluna de HPLC quiral para a separação dos enantiômeros de clenbuterol em amostras biológicas, fornecendo informações sobre a detecção de substâncias dopantes ou exposição à carne contaminada (Dolores et al., 2019).
  • Caracterização estereoquímica de ácidos fluorados 2-(fenansedia-1-il)propiônicos por análise de cromatografia líquida de alto desempenho enantiosseletiva e detecção de dicroísmo circular eletrônico: Esta pesquisa destaca a capacidade das colunas de HPLC quiral de diferenciar entre os enantiômeros de compostos fluorados complexos, oferecendo um método para análise detalhada crucial em estudos farmacêuticos (Bertucci et al., 2012).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf