For optimum stability, a pH range of 2-11 is recommended.
57334-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Sinônimo(s):
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras de SPME Carboxeno/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder, StableFlex fiber
Materiais
StableFlex fiber
plain light blue hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
O alto desempenho, a confiabilidade e a reprodutibilidade da HS-SPME em conjunto com GC/MS para a determinação de VOCs na água foram comprovados em um teste interlaboratorial. A nova ISO 17943, que usa HS-SPME, é um avanço em relação aos métodos oficiais já existentes para essa determinação em termos de sensibilidade e seletividade.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
-
What is the pH range of the fiber in the properties section according to the 2-11 datasheet for Product 57334-U
1 answer-
Helpful?
-
-
Can we get pH range of fiber in properties section according to 2-11 datasheet?
1 answer-
For optimum stability, a pH range of 2-11 is recommended.