Documentos Principais
57318
Supelco
Conjunto de fibras de SPME Carboxeno/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS)
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
fused silica fiber
plain black hub
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
A técnica de microextração em fase sólida (SPME) é, de modo geral, utilizada para análise de GC/MS. Ela ajuda a simplificar e acelerar o preparo da amostra. Também reduz a necessidade de solvente durante a extração.[1]
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este é um produto com tecnologia de microextração em fase sólida (SPME). A SPME é uma das tecnologias mais ecológicas para a preparação de amostras, pois é uma tecnologia de extração sem solventes e as fibras da SPME são reutilizáveis e geram o mínimo possível de resíduos, alinhando-se assim com os princípios de "Prevenção de Resíduos" e "Solventes e Auxiliares Mais Seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Para gases e compostos de baixo peso molecular (PM 30-225)
Aplicação
O conjunto de fibras de SPME (CAR/PDMS) foi usado:
  • para extrair voláteis de frasco com headspace ("espaço morto") de amostras de queijo.[2]
  • para medir as concentrações de sulfeto de dimetila de Ulva lactuca.[3]
  • na determinação de concentrações de 2-heptanona.[4]
Nota de rodapé
Este conjunto de fibras de SPME também está disponível com um núcleo de Nitinol (NIT) como o n.º do catálogo 57904-U, proporcionando maior reprodutibilidade das fibras, maior durabilidade das fibras, seletividade mantida para consistência do método e inércia do núcleo para garantir a estabilidade do analito. Veja mais em SigmaAldrich.com/NITSPME .
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Intraspecific variation in stress-induced hydrogen peroxide scavenging by the ulvoid macroalga ulva lactuca1.
Ross, Cliff, and Kathryn L. Van Alstyne.
Journal of Phycology, 43, 466-474 (2007)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Protocolos
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is CAR/PDMS recommended for benzene detection? SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) is being used to detect benzene. However, there is significant peak tailing for the benzene chromatography peak. The GCMS method is optimized for benzene, and other injection methods do not show tailing. Additionally, the GC inlet, column, and all other GCMS parts are clean and calibrated.
    1 answer
    1. The Carboxen-PDMS fiber is a bi-polar fiber, possessing both adsorption and absorption mechanisms. While benzene falls within the molecular weight range of the fiber, overload can result in peak tailing. The linear range for C2-C10 hydrocarbons of this fiber is approximately 10ppb-10PPM.
      To address this, it is advisable to increase the temperature of the injection port (i.e., 290-300 oC) to enhance the desorption of benzene from the fiber, thereby improving the peak shape. Furthermore, consider using a different column type that can withstand higher temperatures than a 624 phase, allowing the inlet temperature to be raised to more effectively drive benzene off the fiber.
      To optimize the sample preparation process, it is recommended to use salt (i.e., 0.5 -1 g NaCl) to increase the analyte in the Headspace (HS). Additionally, using an Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked) can also improve peak shape.