Documentos Principais
57226
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE Tube
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene tube
Agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
900 m2/g
volume
6 mL
Matriz
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
diâmetro
80-160 μm
tamanho de poro
20-300 Å
aplicação(ões)
PFAS testing
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Informações legais
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Conteúdo relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica usada para preparos e purificações rápidas e seletivas da amostra antes das análises cromatográficas (p. ex., HPLC, GC, TLC). A SPE é usada para trocar matrizes de amostras, concentrar analitos e remover interferências e contaminantes para melhorar dados e proteger a coluna analítica.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.