Documentos Principais
57217
Supelco
Supelclean ENVI-Chrom P SPE Bulk Packing
pkg of 50 g
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 50 g
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
900 m2/g
Matriz
styrene/divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
diâmetro
80-160 μm
tamanho de poro
20-300 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175Å; Surface Area: 900m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.