57014
Supelclean™ LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene hardware
linha de produto
Supelclean™
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
5% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
3 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
amino bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.