Documentos Principais
57088
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 250 mg
embalagem
pk of 54
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
100 m2/g
volume
3 mL
Grupo ativo da matriz
carbon phase
tamanho de partícula
120-400 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carbono não poroso grafitizado
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Área da superfície: 100m2/g; Tamanho de partícula: malha 120/400
  • Extrema afinidade por compostos orgânicos polares e apolares de matrizes não polares e polares quando usado em condições de fase reversa
  • Superfície de carbono que consiste em estruturas de anel hexagonal interconectadas e formando camadas de folhas grafíticas
  • A natureza não porosa da fase de carbono permite um rápido processamento; a adsorção não requer a dispersão do analito em poros de fase sólida
  • Pesquisadores independentes determinaram que o ENVI-Carb é muito útil para o preparo rápido de amostras de mais de 200 pesticidas provenientes de diversas matrizes, inclusive água subterrânea, frutas e legume
O equipamento de extração em fase sólida usa frascos-ampola ou tubos de vidro para coleta e concentração de amostras. Alguns sorventes precisam de um grande volume de dessorção em comparação com cartuchos pequenos para SPE, em tais casos usou-se tubos para SPE.[1]
Aplicação
O tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb foi usado para separar a porção glicano em glicoesfingolipídios de ceramida, sal e detergentes.[2] Ele também foi utilizado para extrair açúcares de difosfato de uridina (UDP) de extratos vegetais e reduzir a complexidade de amostras.[3]
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Robert Behmüller et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3229-3237 (2014-03-19)
An analytical workflow was developed for the absolute quantification of uridine diphosphate (UDP)-sugars in plant material in order to compare their metabolism both in wild-type Arabidopsis thaliana and mutated plants (ugd2,3) possessing genetic alterations within the UDP-glucose dehydrogenase genes involved
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Conteúdo relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica usada para preparos e purificações rápidas e seletivas da amostra antes das análises cromatográficas (p. ex., HPLC, GC, TLC). A SPE é usada para trocar matrizes de amostras, concentrar analitos e remover interferências e contaminantes para melhorar dados e proteger a coluna analítica.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this be used for the detection of polyaromatic hydrocarbon, phthalates, and pfas in human blood samples.
    1 answer
    1. SPE tubes have been used in blood sample preparation for subsequent analysis of various organic impurities. Please contact technical service at your location for more in-depth assistance with your specific application.
      Helpful?
  4. How many SPE tubes will be in a pack
    1 answer
    1. As listed on product detail page, it is a package of 54.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review