The 569222-U column is a complete HPLC column and does not require a holder like a guard column.The end fittings require 10.32 nuts and ferrules for 1/16” tubing to attach to an HPLC system, which is the typical size tubing used with 4mm ID columns.
569222-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC C18 Discovery®, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
10 cm × 4 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Excelente reprodutibilidade
- Forma de pico excepcional para analitos básicos e ácidos
- Separações por LC-MS estáveis, com pouco vazamento
- Separação de peptídeos e proteínas pequenas
- Menor hidrofobicidade que muitas colunas C18 comparáveis, o que propicia uma análise mais rápida
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
-
Is a holder needed to connect the 569222-U Discovery C18 column to an HPLC system?
1 answer-