58278
Reversed Phase Test Mix
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidade
use to QA hydrophobic reversed phase columns
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
Acetophenone 7 μg/mL
Benzene 750 μg/mL
Toluene 775 μg/mL
Uracil 7 μg/mL
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?