Merck
Pular para
P2139
Poli(etilenoglicol)
average MN 8,000, hydroxyl
Recursos de sustentabilidade
Sinônimo(s):
PEG
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
500 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 736,00
1 kg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.392,00
2 kg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.255,00
Sobre este item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
R$ 736,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Poli(etilenoglicol), average mol wt 8,000, powder or flakes
Quality Segment
form
powder or flakes
mol wt
average mol wt 8,000
sustainability
Sustainability features
solubility
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is a biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
O polietilenoglicol (PEG) é um polímero hidrofílico. Ele pode ser facilmente sintetizado pela polimerização aniônica por abertura de anel do óxido de etileno, com diversos pesos moleculares e grupos terminais. Quando reticulado em redes, o PEG pode ter um alto teor de água, formando “hidrogéis”. O PEG é um material adequado para aplicações biológicas, pois não provoca resposta imune
Application
O poli(etilenoglicol) pode ser usado na formulação do medicamento para melhorar sua taxa de dissolução e biodisponibilidade oral.
O PEG pode ser usado para o isolamento eficaz de nanopartículas comestíveis (ENPs) que têm excelentes atividades anticâncer e anti-inflamatórias. O PEG é um agente de aglomeração e forma uma malha semelhante a uma rede na qual as nanovesículas ficam presas e precipitam. Por exemplo, as ENPs derivadas do gengibre são isoladas usando um método baseado em PEG que é econômico em comparação com a ultracentrifugação.
O PEG pode ser usado como um precursor para sintetizar hidrogéis degradáveis para a liberação controlada de produtos farmacêuticos hidrofílicos e de alto peso molecular.
Features and Benefits
  • Altaflexibilidade estrutural
  • Biocompatibilidade
  • Anfifilicidade
  • Altacapacidade de hidratação
  • Semqualquer impedimento estérico
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
P301520245281210
description
average mol wt 8,000, powder or flakes
description
average mol wt 200
description
average Mv ~8,000, powder (crystalline)
description
average Mw 1,500
form
powder or flakes
form
liquid
form
powder (crystalline)
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
average mol wt 200
mol wt
average Mv ~8,000
mol wt
average Mw 1,500
density
1.0689 g/mL at 90 °C, 1.0845 g/mL at 70 °C
density
-
density
1.27 g/mL at 25 °C
density
-
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli(etilenoglicol)
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf