Documentos Principais
54777
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3.2 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
LiChrospher®
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 3.2 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octadecyl
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)