52194
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 500,000
Sinônimo(s):
TRITC Dextran, TRITC-Dextran 500, TRITC-Dextran
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
forma
powder or crystals
peso molecular
average mol wt 500,000
Extensão da rotulagem
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescência
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
aplicação(ões)
cell analysis
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.