53698
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Sinônimo(s):
Silica gel
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel de sílica, 40-75 μm particle size
grau
high-purity grade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
450-550 m2/g
perda
~5% loss on drying
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
200-400 mesh
40-75 μm
tamanho de poro
0.7-0.9 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?