60742
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 35-60 mesh
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gel de sílica, high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
grau
high-purity grade
Nível de qualidade
descrição
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
forma
powder or crystals
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
500 m2/g
matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
200-500 μm
35-60 mesh
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?