Documentos Principais
78991
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 70-200 mesh
Sinônimo(s):
Silica gel
Selecione um tamanho
100 G
R$ 600,00
R$ 600,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 600,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
R$ 600,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Gel de sílica, 75-200 μm particle size
grau
high-purity grade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
250-350 m2/g
perda
~5% loss on drying
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
75-200 μm
tamanho de poro
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. It can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4