Documentos Principais
505706
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-18
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
linha de produto
Supelclean
Características
endcapped
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pk of 30
Extensão da rotulagem
17% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Ligado polimericamente, octadecil (C 17%), com substituição de grupos silanol (endcapped)
  • Excelente para limpeza, extração e concentração de poluentes de amostras ambientais aquosas
  • Carregamento de C 17% maior para maior capacidade de ligação e maior recuperação
  • O carregamento maior de carbono também oferece uma resistência maior a condições extremas de pH
  • Usado para extrair herbicidas, fungicidas e pesticidas de resíduos
Informações legais
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Questions
  1. Is a pump necessary for extraction using the Supelclean™ ENVI™-18 SPE Tube?
    1 answer
    1. The Visiprep Manifold for extraction using solid phase extraction (SPE) tubes requires a vacuum pump, such as the KNF Laboport® mini pump, along with the SPE Vacuum Trap Kit, product 57120-U. Additionally, there are alternative methods for using SPE tubes. For instance, if processing only a few SPE samples, a Single SPE Tube Processor, 57080-U, is available. Moreover, if processing many samples, a centrifuge can be used for processing the SPE tubes. It is important to note that letting the conditioned tubes dry out should be avoided, as this would necessitate repeating the conditioning process.