Documentos
57092
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
polypropylene tube
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 250 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
100 m2/g
volume
6 mL
Grupo ativo da matriz
carbon phase
tamanho de partícula
120-400 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
Carbono não poroso grafitizado
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Área da superfície: 100m2/g; Tamanho de partícula: malha 120/400
  • Extrema afinidade por compostos orgânicos polares e apolares de matrizes não polares e polares quando usado em condições de fase reversa
  • Superfície de carbono que consiste em estruturas de anel hexagonal interconectadas e formando camadas de folhas grafíticas
  • A natureza não porosa da fase de carbono permite um rápido processamento; a adsorção não requer a dispersão do analito em poros de fase sólida
  • Pesquisadores independentes determinaram que o ENVI-Carb é muito útil para o preparo rápido de amostras de mais de 200 pesticidas provenientes de diversas matrizes, inclusive água subterrânea, frutas e legume
Aplicação
Supelclean ENVI-Carb SPE Tube was used in separating glycan moiety of glycosphingolipids from ceramide, salt and detergents.
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC