Documentos Principais
57064
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Agency
suitable for ISO 25101
linha de produto
Supelclean
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pkg of 30 ea
Extensão da rotulagem
17% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
PFAS testing
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Ligado polimericamente, octadecil (C 17%), com substituição de grupos silanol (endcapped)
  • Excelente para limpeza, extração e concentração de poluentes de amostras ambientais aquosas
  • Carregamento de C 17% maior para maior capacidade de ligação e maior recuperação
  • O carregamento maior de carbono também oferece uma resistência maior a condições extremas de pH
  • Usado para extrair herbicidas, fungicidas e pesticidas de resíduos
O equipamento de extração em fase sólida usa frascos-ampola ou tubos de vidro para coleta e concentração de amostras. Alguns sorventes precisam de um grande volume de dessorção em comparação com cartuchos pequenos para SPE, em tais casos usou-se tubos para SPE.[1]
Aplicação
O tubo para SPE Supelclean ENVI foi usado em SPE para limpar amostras de sedimentos de costão.[2] Também foi usado para identificar produtos de degradação da atrazina.[3]
Informações legais
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Na Ta et al.
Journal of hazardous materials, 138(1), 187-194 (2006-07-11)
The present study investigates the degradation of atrazine (2-chloro-4-(ethyl amino)-6-isopropyl amino-s-triazine) in aqueous solution by a developed new method, namely by means of a microwave-assisted electrodeless discharge mercury lamp (MW-EDML). An experimental design was conducted to assess the influence of
Sandrine Paissé et al.
FEMS microbiology ecology, 66(2), 295-305 (2008-09-23)
The bacterial diversity of a chronically oil-polluted retention basin sediment located in the Berre lagoon (Etang-de-Berre, France) was investigated. This study combines chemical and molecular approaches in order to define how the in situ petroleum hydrocarbon contamination level affects the
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE