Documentos Principais
57115
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PE frit
polypropylene hardware
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 2 g
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
12 mL
Matriz
magnesium silicate base material
Grupo ativo da matriz
Florisil phase
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)