57219
Supelclean™ ENVI™-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean™
embalagem
pkg of 100 g
Extensão da rotulagem
17% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.