Documentos Principais
916773
Sigma-Aldrich
Tip caps for cartridges
one size, blue, 50/box
Sinônimo(s):
3d bioprinting consumables
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Nível de qualidade
Aplicação
Tip caps have a large knurled gripping surface that simplifies attachment, and a vent that prevents air from being introduced into the syringe barrel during installation. The gripping action of the tip cap is designed to maximize the seal and yet be easilyremoved by the user. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)