Sterivex™-GP, Sterile Vented Filter Unit, 0.22 μm, is intended For Laboratory Use Only - Single Use Only. SLGL0250S Millipore - Millex-GS Syringe Filter Unit indicates an integrity testing method of "water bubble point specification of >= 50 psi.
SVGPL10RC
Millipore® Filtro de pressão Sterivex™
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, male Luer-Lok® outlet fitting, pack of 15 ea
Sinônimo(s):
Unidade de filtração por pressão Sterivex-GP
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Eastar™ housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Sterivex™
Características
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 15 ea
Parâmetros
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
82 mm
capacidade
2000 mL
Diâmetro
1.7 cm
capacidade do filtro
2000 mL
área de filtração
10 cm2
Matriz
Express PLUS™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
- As unidades Sterivex são projetadas para dispensar dentro de praticamente qualquer recipiente de armazenamento. Os dispositivos estão disponíveis com conexões de saída diferentes (vide a tabela).
- As unidades de filtro Sterivex são capazes de processar volumes de até 1.000 ml ou 2.000 ml, dependendo do tipo de membrana usado no dispositivo. Estão disponíveis três opções de membrana.
- Volumes de esterilização do filtro de até 1.000 ml ou 2.000 ml, usando as unidades de filtro impulsionadas por pressão Sterivex™ (a capacidade depende do tipo de membrana usado no dispositivo). Com três opções de membrana diferentes e diversas opções de conexão de saída, os filtros Sterivex podem se encaixar em praticamente todos os fluxos de trabalho e dispensar dentro de quase todos os recipientes de armazenamento. Os filtros Sterivex funcionam com seringas, bombas peristálticas ou recipientes pressurizados e eliminam o risco de contaminação associado à decantação e pipetagem.
Recursos & Benefícios:
- Funciona com diversos dispositivos de pressão, inclusive seringas, bombas peristálticas e recipientes pressurizados
- Disponível em vários tipos de membrana para se adequar às suas necessidades de aplicação, com capacidades de até 2 l
Aplicações:
Esterilização de soluções aquosas
Aplicação
Princípio
forma física
Nota de preparo
Irradiação por raios gama
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtragem
- Aplicação: Filtração estéril
- Uso pretendido: Filtração em grande volume usando pressão positiva
- Instruções de uso: Vide a seção Instruções de uso no guia do usuário do Sterivex™
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
-
What is the integrity testing method for the SVGPL10RC Millipore - Sterivex-GP Pressure Filter Unit and the SLGL0250S Millipore - Millex-GS Syringe Filter Unit, 0.22 µm Medical Device ?
1 answer-