Documentos Principais
28564-U
Supelco
Coluna de GC capilar SLB®-5ms
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Sinônimo(s):
GC column, SPB-5, 5% diphenyl, mass spec
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
fused silica
Agency
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
conformidade reg.
FDA LIB 4423
Parâmetros
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.18 μm
técnica(s)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
C × D.I.
20 m × 0.18 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
Aplicação: A fase equivalente de fenil 5% fornece uma ordem de eluição de ponto de ebulição com um ligeiro aumento na seletividade, especialmente para compostos aromáticos. As características pouco vazamento, inércia e a natureza durável fazem dela a coluna preferencial para analitos ambientais (como semivoláteis, pesticidas, PCB e herbicidas) ou em qualquer contexto no qual uma coluna não polar, de pouco vazamento, seja necessária.
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G27 e G36 da USP.
Fase:
  • Ligada e altamente reticulada
  • Polímero de silfenileno praticamente equivalente em polaridade ao poli(difenil 5%/dimetilsiloxano 95%)
Limites de temp.:
  • ≤D.I. de 0,32 mm: -60 °C a 340 °C (isotérmica) ou 360 °C (programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm: -60 °C a 330 °C (isotérmica) ou 340 °C (programada)
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informações legais
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Rasha M Faty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(2), 1842-1859 (2015-01-28)
Bromination of N-substituted homophthalimides and tetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-diones produces 4,4-dibromohomophthalimide and 8,8-dibromo-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively, that can be used as precursors for spiro derivatives. The dibromo derivatives react with different binucleophilic reagents to produce several spiroisoquinoline and spirotetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively. Reaction
Lisa Simonsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(5), 1011-1017 (2010-03-20)
We investigate the Ca(2+)-triggered fusion of lipid vesicles site-selectively tethered to a DNA-modified supported lipid bilayer array, with the DNA strands designed such that hybridization occurs in a zipperlike fashion. Prior to the addition of Ca(2+), which is observed to
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Noelia Aldai et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(4), 842-855 (2018-01-02)
Incubation of DHA with sheep rumen fluid resulted in 80% disappearance in 6 h. The products were analyzed as their fatty acid (FA) methyl esters by GC-FID on SP-2560 and SLB-IL111 columns. The GC-online reduction × GC and GC-MS techniques
Artigos
The Derivatization and Analysis of Amino Acids by GC-MS
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
Extraction of Permethrin Pesticides from Spinach Using QuEChERS Methodology with Automated Shaking
Ver tudo
Protocolos
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPEMostrar mais
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Would you recommend SLB™-5ms Capillary GC Columns for all applications instead of Equity-5, SPB-5, PTE-5, MDN-5, and MDN-5S?
    1 answer
    1. Yes.
      Helpful?
  2. What if my method does not allow me to change to SLB™-5ms Capillary GC Columns?
    1 answer
    1. These methods typically specify a 5-type column (DB-5 or equivalent). The SLB-5ms satisfies that requirement.
      Helpful?
  3. Who uses SLB™-5ms Capillary GC Columns?
    1 answer
    1. Any analyst with the need for a non-polar column. Some applications include boiling point separations, GC-MS analyses of semivolatiles, and GC-ECD analyses of pesticides/PCBs. It is estimated that non-polar columns account for 51% of the worldwide column market.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. How does the SLB™-5ms Capillary GC Column differ from our other 5-type columns?
    1 answer
    1. Many of our other 5-type columns (Equity-5, SPB-5, PTE-5, MDN-5, and MDN-5S) incorporate a siloxane polymer (backbone comprised of Si and O atoms only, side groups are either methyl or phenyl). The SLB-5ms column incorporates a silphenylene polymer (backbone comprised of Si and O atoms plus some phenyl groups, side groups are either methyl or phenyl).
      Helpful?
  6. What are the benefits of the SLB™-5ms Capillary GC Column over other manufacturers’ -5ms columns?
    1 answer
    1. The SLB-5ms excels in several performance criteria.· Low Bleed. The highly crosslinked silphenylene polymer chemistry reduces column bleed to a very low level, resulting in greater signal-to-noise level, allowing lower detection levels.· Inertness. The proprietary surface deactivation reduces interactions between analytes and the column surface, resulting in sharper peak shapes, allowing lower detection levels.· Durability. With the highest published maximum allowable operating temperature (MAOT) of any -5ms column, SLB-5ms columns are designed for long life.· Consistency. Innovative manufacturing processes result in decreased column variability, ensuring that the next column is as good as the last.