Documentos
54341-U
Supelco
Supelclean EZ-POP NP solid phase extraction (SPE) Tube
volume 12 mL, pkg of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supelclean EZ-POP NP, volume 12 mL, pkg of 20
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
composição
bed A, 1.25 g (Supelclean LC-Florisil®)
bed b, 1.25 g (Z-Sep/C18)
embalagem
pkg of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
12 mL
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
florisil bonding phase
zirconia bonding phase
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Mecanismos de retenção: A matriz lipídica é mantida por meio de interações em fase normal, hidrofóbica e de ácido de Lewis-base de Lewis
Compatibilidade da matriz de amostras: Óleos
  • SPE em camada dupla que contém os sorventes de SPE LC-Florisil® (camada superior) e Z-Sep/C18 (camada inferior), separados por uma frita de PE.
  • Desenvolvido para oferecer limpeza superior na análise de poluentes orgânicos persistentes (POP) não polares em matrizes oleosas.
  • A matriz graxa é retida preferencialmente pelo cartucho, enquanto os POPs não polares são lavados com acetonitrilo.
Este cartucho de extração em fase sólida (SPE) em multicamadas foi projetado para extração de poluentes orgânicos persistentes (POP) não polares, especificamente hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (PAH) pesados e leves, de matrizes oleosas comestíveis, como azeite de oliva e óleo de milho. A matriz graxa é retida preferencialmente pelo cartucho, enquanto os PAH são lavados com acetonitrilo. O extrato resultante é adequado para análise por GC-MS ou HPLC-FLD. A camada superior do cartucho de SPE consiste em Florisil®, um meio de adsorção polar que interage com grupos funcionais polares, como ácidos e álcoois. A camada inferior é composta por uma mistura de adsorventes Discovery® DSC-18 e Z-Sep. O C18 se liga à matriz graxa através de interação hidrofóbica. O Z-Sep, uma sílica revestida com zircônia, age como um ácido de Lewis, interagindo com o oxigênio nos grupos OH e COOH encontrados em ácidos graxos e mono e diacilgliceróis.
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons in Olive Oil After Solid Phase Extraction Using a Dual-Layer Sorbent Cartridge Followed by HPLC Fluorescence Analysis
Stenerson, K.K., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry (2015)
Protocolos
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Conteúdo relacionado
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica usada para preparos e purificações rápidas e seletivas da amostra antes das análises cromatográficas (p. ex., HPLC, GC, TLC). A SPE é usada para trocar matrizes de amostras, concentrar analitos e remover interferências e contaminantes para melhorar dados e proteger a coluna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.