Documentos
1.00837
Supelco
Metanol
99% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
Número do índice EC:
200-659-6
NACRES:
NA.03
product name
Metanol, for gas chromatography MS SupraSolv®
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
GC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SupraSolv MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Aplicação
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Nota de análise
Evaporation Number: 1.9
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Metanol UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900688
Metanol
Metanol for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13351
Metanol
Metanol analytical standard
Supelco
82762
Metanol
Metanol anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanol
Metanol OmniSolv® HR-GC
Supelco
MX0480
Metanol
Conteúdo relacionado
Cromatografia gasosa é uma técnica analítica comum usada para separar e analisar compostos voláteis na fase gasosa. A GC é aplicada em muitos setores para controle de qualidade e para identificar e/ou quantificar compostos em uma mistura.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.