28039-U
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parâmetros
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.10 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
C × D.I.
15 m × 0.10 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters