24023
SP®-2340 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G5
Parâmetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
313
df
0.20 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
tipo de coluna
capillary highly polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?