Documentos Principais
18919-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mistura, C4-C24
certified reference material,  wt. % (varied)
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
concentração
 wt. % (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat (solventless)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Foi usado como padrão de calibração para determinar o teor de gordura e a distribuição de AG usando GC/FID de resíduo de sementes de frutas silvestres prensadas.[1]
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Outras notas
Oferecemos diversos acessórios para cromatografia, incluindo seringas analíticas
Analito
Descrição
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    Methyl arachidate 4 wt. %
    Methyl arachidonate 2 wt. %
    Methyl behenate 4 wt. %
    Methyl butyrate 4 wt. %
    Methyl decanoate 4 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 2 wt. %
    Methyl dodecanoate 4 wt. %
    Methyl cis-11-eicosenoate 2 wt. %
    Methyl elaidate 2 wt. %
    Methyl heneicosanoate 2 wt. %
    Methyl heptadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-heptadecenoate 2 wt. %
    Methyl hexanoate 4 wt. %
    Methyl linoleate 2 wt. %
    Methyl linolelaidate 2 wt. %
    Methyl linolenate 2 wt. %
    Methyl γ-linolenate 2 wt. %
    Methyl myristate 4 wt. %
    Methyl myristoleate 2 wt. %
    Methyl octanoate 4 wt. %
    Methyl oleate 4 wt. %
    Methyl palmitate 6 wt. %
    Methyl palmitoleate 2 wt. %
    Methyl pentadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-pentadecenoate 2 wt. %
    Methyl stearate 4 wt. %
    Methyl tetracosanoate 4 wt. %
    Methyl cis-15-tetracosenoate 2 wt. %
    Methyl tricosanoate 2 wt. %
    Methyl tridecanoate 2 wt. %
    Methyl undecanoate 2 wt. %
    Ver tudo (37)
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Massimo De Marchi et al.
Journal of the science of food and agriculture, 98(1), 64-73 (2017-05-20)
The new European Regulation 1169/2011 concerning nutrition declaration of food products compels the addition of saturated fatty acids, whereas the declaration of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids remains voluntary. Therefore, the industry is interested in a more rapid, easy and
Kathryn Goozee et al.
Scientific reports, 7(1), 676-676 (2017-04-08)
Brain and blood fatty acids (FA) are altered in Alzheimer's disease and cognitively impaired individuals, however, FA alterations in the preclinical phase, prior to cognitive impairment have not been investigated previously. The current study therefore evaluated erythrocyte FA in cognitively
Manupati Hemalatha et al.
Bioresource technology, 284, 424-429 (2019-04-13)
The potential of microalgae for the treatment of dairy wastewater (DWW) was studied by integrating with bioethanol production. At the end of treatment, organic carbon removal was observed to be 90% with simultaneous removal of nutrients. Biomass concentration increased from
Ru-Yi Li et al.
Journal of the science of food and agriculture, 98(3), 896-904 (2017-07-08)
Borage oil is a rich commercial source of γ-linolenic acid (18:3n-6). However, borage oil is rich in omega-6 polyunsaturated fatty acids and vulnerable to oxidation. Thus, selecting appropriate wall materials is critical to the encapsulation of borage oil. The present
Xu Liu et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 33(12), 1957-1964 (2020-02-15)
The aim of this study was to compare overfeeding performance, fatty acid composition, blood chemistry, enzymes and genes expression overfed Xupu and Landes geese. Sixty male Xupu geese (80 d) and Landes geese (80 d) were selected. After a period
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. In which solvent do I need to dissolve this product (18919-1 AMP) in order to use it in the HPLC device?
    1 answer
    1. Appropriate solvents for FAMEs include Dichloromethane, Chloroform, Hexane, and Toluene. Other prepared FAME mixes are in Dichloromethane and are tested by HPLC. To review sample Certificates of Analysis of these product, which includes Method Parameters, see the links below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/Supelco/pdf/CSISO2015/CRM47801_XA17796V.PDF
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/Supelco/pdf/201812/CRM47885_XA23076V.PDF
      Helpful?
  4. What methyl esters are contained in Product No. 18919-1AMP F.A.M.E. Mix C8-C24?
    1 answer
    1. Product No. 18919-1AMP contains a neat mixture of C8, C10, C12, C14, C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3, C18:3, C20, C22, C24 methyl esters.
      Helpful?
  5. What is the dilution solvent used in F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates - analytical standard, Product 18919-1AMP?
    1 answer
    1. Product 18919-1AMP is a neat mixture of 37 FAMEs (Fatty Acid Methyl Esters); there is no solvent present.
      Helpful?
  6. Are there instructions on how to use F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates - analytical standard, Product 18919-1AMP?
    1 answer
    1. This product (18919-1AMP) is intended for use as an analytical standard.  Specific usage instructions can not be given because there is more than one correct way to use the product.  If you have a specific usage question, please contact Supelco Technical Service for details --> [email protected]
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the difference between the F.A.M.E. Products 18919-1AMP and 47885-U?
    1 answer
    1. Product 18919-1AMP, C4-C24 FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Mix, is a neat mixture of 37 FAMEs; it contains no solvent.  Product 47885-U contains the same 37 components, but they are diluted to 10 mg of total FAME per mL in methylene chloride.