24257
SP®-2331 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Sinônimo(s):
SP-2331, 30M .25MM .20UM
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
suitable for EPA 1613
Parâmetros
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
313
df
0.20 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
tipo de coluna
capillary highly polar
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Stabilized
- Proprietary
- Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCActive Filters