SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.
28884-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
ASTM® D6526
Parâmetros
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
313
df
0.20 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
tipo de coluna
capillary highly polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Conteúdo relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Cromatografia gasosa é uma técnica analítica comum usada para separar e analisar compostos voláteis na fase gasosa. A GC é aplicada em muitos setores para controle de qualidade e para identificar e/ou quantificar compostos em uma mistura.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar mais-
Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.