Documentos Principais
27209-U
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
Sinônimo(s):
Screw Top Vials with Polypropylene Cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
15 mm × 45 mm
espessura do septo × diâmetro
0.060 in. × 0.458 in.
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Aplicação
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled have been used for profiling volatile hydrocarbon stress markers during cryopreservation of shoot tips using non-invasive headspace sampling and gas chromatography.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cryopreservation of shoot tips and meristems.
Benson EE, et al.
Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, 163-183 (2007)