27146
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
PTFE liner
white PTFE
descrição
Oversized for better sealing ability.
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
13 mm × 0.010 in.
compatibilidade
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Categorias relacionadas
Aplicação
Cap liner, PTFE may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)