Documentos Principais
25760-U
Supelco
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
Sinônimo(s):
GC tubing, silica
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
fused silica tubing
composição
phenyl/methyl (deactivated)
embalagem
pkg of 1 ea
Parâmetros
360 °C max. temp.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
15 m × 0.25 mm
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)