Documentos
JHWP04700
Millipore
Filtro de membrana Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Omnipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
65 μm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: JHWP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os números de catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem camada de base.)
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade gera altas taxas de vazão
- Variedades hidrofóbicas e hidrofílicas de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e baseadas em compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento do ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia no UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e soluções alcalinas
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Filtração de soluções aquosas
  • Clarificação de soluções ácidas e alcalinas
  • Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análise de microplásticos
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Abayomi Babatunde Alayande et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110596-110596 (2020-04-02)
The antimicrobial properties of two-dimensional materials such as graphene-based surfaces are vital for environmental and biomedical applications. Here, the improvement of the antibacterial property of reduced graphene oxide by the preparation of rGO-CuO nanocomposite films was reported. The rGO-CuO nanocomposites
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there
Artigos
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Saiba como a seleção do filtro e a filtração da amostra e da fase móvel afetam a contrapressão e a vida útil da coluna de HPLC.