23486
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 48 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidade
0.32 mm Column I.D.
Descrição geral
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)