Documentos Principais
24412
SGE Guided Plunger syringes
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 5RGP
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 001450
agulha C × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volume
5 μL
compatibilidade
for use with SGE 5R-GP
Descrição geral
Extended barrel guides plunger during injection.
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)