Documentos Principais
24436
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga
descrição
N5-5
replacement needles
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
SGE 036110
agulha C × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volume
5 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)