Documentos Principais
24414
SGE Guided Plunger syringes
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 10R-GP
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 002450
agulha C × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volume
10 μL
Descrição geral
Extended barrel guides plunger during injection.
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)