Documentos Principais
26272
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
NLL-7/23
Características
point style 2
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
SGE 39807
agulha C × D.E.
70 mm × 0.63 mm
conector
luer lock
Descrição geral
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)